Merck
WHA10348903
Whatman® cellulose grade 0048 filter discs
white, hydrophilic, textile fiber baby food test, 1000 ea, 32 mm diam
別名:
Whatmanフィルター, Z696366, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
製品名
Whatman® セルロース/ポリエステルフィルターペーパー、グレード 0048, circles, diam. 32 mm, pack of 1000
物質
cellulose membrane (mixture of cellulose and polyester)
circles
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
包装
pack of 1000
メーカー/製品名
Whatman 10348903
Whatman Article No. 28414671 (US reference)
直径
32 mm
厚さ
0.86 mm
坪量
130 g/m2
詳細
セルロースとポリエステルの混合物からなるマット状の濾紙です。本製品は、ベビーフード(人工乳)への織物繊維混入の視認検査に使用します。
特徴および利点
  • Filter mat made from a mixture of cellulose and polyester used for optically testing baby food (artificial milk) for textile fibers.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)