Merck
WHA10342579
Whatman® Seed Testing Papers
Grade 3621, L × W 140 mm × 200 mm, pack of 100 sheets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
light blue cellulose
特徴
Blotter
包装
pack of 100 sheets
メーカー/製品名
Whatman 10342579
L × W
140 mm × 200 mm
坪量
700
特徴および利点
  • Grade 3621 blotter
  • Light blue in color
  • For seed testing applications
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)