Merck
WHA10331556
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 520b 1/2, creped
circles, diam. 500 mm, pack of 50
別名:
Z749524
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters (super-refined)
circles
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Whatman 10331556
Whatman Article No. 28414456 (US reference)
パラメーター
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
500 mm
厚さ
650 μm
ポアサイズ
20 μm (max.)
坪量
148 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)