Merck
WHA10311804
Whatman® 定量ろ紙、中-高速、グレード 597
circles, diam. 45 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z695645, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10311804
Whatman Article No. 28414224 (US reference)
パラメーター
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
45 mm
厚さ
180 μm
ポアサイズ
4-7 μm (Particle retention)
坪量
85 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
このWhatmanセルロース濾紙は、定性分析法による物質の測定および特定に使用します。
グレード597:4~7 μm(やや高速の濾紙)
やや高速の濾紙で、中程度~微細の粒子を保持します。食品検査(例えば、脂肪含有量の測定)や飲料からの二酸化炭素および混濁の除去(例えば、ビールの分析)など、様々な工業分野で日常的な分析用途に幅広く用いられています。
特徴および利点
  • These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)