Merck
WHA1002917
Whatman® 定量ろ紙、グレード 2
sheets, W × L 460 mm × 570 mm, pack of 100
別名:
Z695173, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose
sheets
特徴
Grade 2
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1002-917
Whatman Article No. 28413972 (US reference)
パラメーター
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
W × L
460 mm × 570 mm
厚さ
190 μm
≤0.06%
ポアサイズ
8 μm (Particle retention)
坪量
97 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
このセルロース濾紙は、定性分析法による物質の測定および特定に使用します。ひだ折り済みの定性濾紙もご利用できます。ひだ折り済みの濾紙は、同等のフラットな濾紙より濾過速度が向上し、荷重容量も大きくなります。
グレード2:8 μm
グレード1よりわずかに保持能が高いため、それに伴い濾過時間も長くなります(すなわち、濾過速度はやや遅め)。また、グレード1より吸収性に富んでいます。8 μmまでの粒子径による一般的な濾過に加え、優れた吸収性を用いて、例えば植物の成長試験の際、土壌栄養分を保持することができます。大気や土壌検査中の特定の汚染物質をモニターするのにも使用されます。
特徴および利点
  • Each lot is guaranteed to meet the ASTM E 2187-09 specifications
  • Simplifies testing process by removing lot suitability testing
  • Just condition and use
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)