Merck
W6756
2-ケトグルタル酸-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
別名:
2-オキソペンタン二酸-1-13C, 2-ケトペンタン二酸-1--13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
CAS番号:
分子量:
147.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
グレード
cGMP
同位体純度
≥99 atom % 13C
mp
114-117 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
InChI Key
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
W6756-VAR:
W6756-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)