About This Item
化学式:
HSCH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
171.65
FEMA番号:
4781
Beilstein:
3685824
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
mp
142 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
InChI Key
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
W478100-SAMPLE:
W478100-500G:
W478100-100G:
W478100-BULK:
W478100-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)