About This Item
Halal
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥95%
含みます
0.05-1.00% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
132-136 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
waxy; citrus
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W433500-100G-K:4548173312163
W433500-BULK-K:
W433500-SAMPLE-K:
W433500-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック