由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
8.51 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
自己発火温度
570 °F
expl. lim.
18.2 %
屈折率
n20/D 1.4306 (lit.)
bp
35 °C (lit.)
密度
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; sulfurous
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-49.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W425800-9KG:4548173332093
W425800-VAR:
W425800-BULK:
W425800-1KG:4548173332086
W425800-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック