由来生物
synthetic
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥99%
mp
213-217 °C (lit.)
溶解性
methanol: 5%, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
phenolic
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W398608-10KG:
W398608-VAR:
W398608-1KG:
W398608-BULK:
W398608-5KG:
W398608-PZ:
W398608-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック