由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.614 (lit.)
bp
85-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
grape
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3
InChI Key
GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W390607-100G-K:4548173980652
W390607-1KG:
W390607-100G:
W390607-5KG-K:
W390607-BULK-K:
W390607-SAMPLE:
W390607-SAMPLE-K:
W390607-VAR-K:
W390607-1KG-K:4548173980669
W390607-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W390607-1KG | |
W390607-5KG-K | |
W390607-SAMPLE | |
W390607-100G | |
W390607-100G-K | 4061835513666 |
W390607-1KG-K | 4061837807688 |
W390607-SAMPLE-K | 4061837807695 |
W390607-5KG |