Merck
W379506
Sigma-Aldrich
1,3,5-ウンデカトリエン、1,3(E),5(Z) および 1,3(E),5(E) イソマーの混合物
≥70%, stabilized
別名:
galbanum decatriene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4(CH=CH)2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
150.26
FEMA番号:
3795
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
1.061
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
アッセイ
≥70%
含みます
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
280-285 °C (lit.)
密度
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fresh; green
SMILES記法
CCCCC\C=C\C=C\C=C
InChI
1S/C11H18/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3,5,7,9,11H,1,4,6,8,10H2,2H3/b7-5+,11-9+
InChI Key
JQQDKNVOSLONRS-JEGFTUTRSA-N
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W379506-25G:
W379506-SAMPLE-K:
W379506-100G-K:
W379506-VAR-K:
W379506-25G-K:
W379506-100G:
W379506-1KG:
W379506-BULK:
W379506-SAMPLE:
W379506-BULK-K:
W379506-VAR:
W379506-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)