Merck
W362603
Sigma-Aldrich
ジヒドロ-β-イオノン
≥90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22O
CAS番号:
分子量:
194.31
FEMA番号:
3626
EC Number:
欧州評議会番号:
11060
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.131
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
Halal
アッセイ
≥90%
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
mp
311 °C (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; earthy; woody; floral
SMILES記法
CC(=O)CCC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h5-9H2,1-4H3
InChI Key
QJJDNZGPQDGNDX-UHFFFAOYSA-N
詳細
ジヒドロ-β-イオノンは、バラ、ボロニアの花、およびビャクシンの針に発生する揮発性の芳香です。
免責事項
研究開発用途向け、またはEU以外の食品用途向け。&小売販売用ではありません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W362603-SAMPLE:
W362603-1KG:4548173336312
W362603-5KG:4548173336329
W362603-BULK:
W362603-VAR:
W362603-100G:4548173336305
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Volatile constituents of Boronia megastigma flowers.
Davies NW & Menary RC.
Perfumer & Flavorist, 8, 3-8 (1983)
Essential oil and glycosidically bound volatile compounds from the needles of common juniper (Juniperus communis L.).
Mastelic J, et al.
Croatica Chemica Acta. Arhiv Za Kemiju, 73(2), 585-593 (2000)
Scent of roses?recent results.
Brunke EJ, et al.
Flavours and Fragrances, 7(4), 195-198 (1992)
Fengqi Li et al.
Biomolecules, 9(10) (2019-10-19)
: The whitefly, Bemisiatabaci, is an important invasive economic pest of agricultural crops worldwide. β-ionone has a significant oviposition repellent effect against B.tabaci, but the olfactory molecular mechanism of this insect for recognizing β-ionone is unclear. To clarify the binding