Merck
W359020
Sigma-Aldrich
δ-テトラデカラクトン
natural, 98%, FG
別名:
2H-ピラン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H26O2
CAS番号:
分子量:
226.36
FEMA番号:
3590
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.016
NACRES:
NA.21
由来生物
(Coconut oil)
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
coconut
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coconut; creamy; fatty; waxy
SMILES記法
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
W359020-500G-K:4548173343358
W359020-VAR-K:
W359020-SAMPLE-K:
W359020-BULK-K:
W359020-100G-K:4548173343341
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)