グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
フォーム
liquid
濃度
1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol)
色
yellow
屈折率
n20/D 1.350-1.380 (lit.)
密度
0.800-0.830 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; smoky; herbaceous; nutty; citrus; woody; rose; wine-like
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C\C(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
InChI
1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3/b7-5+
InChI Key
POIARNZEYGURDG-FNORWQNLSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W342017-BULK-K:
W342017-SAMPLE-K:
W342017-SAMPLE:
W342017-1KG:
W342017-1KG-K:4548173954721
W342017-VAR-K:
W342017-100G:
W342017-25G-K:4548173954738
W342017-25G:
W342017-100G-K:4548173954714
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W342017-100G | |
W342017-1KG | |
W342017-25G-K | 4061838080042 |
W342017-100G-K | 4061838193476 |
W342017-1KG-K | 4061837536151 |
W342017-25G | |
W342017-SAMPLE-K | 4061837536168 |