Merck
W339008
Sigma-Aldrich
酢酸フェンキル、αおよび βの混合物
≥96%, FG
別名:
1,3,3-Trimethyl-2-norbornanyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O2
CAS番号:
分子量:
196.29
FEMA番号:
3390
EC Number:
欧州評議会番号:
11769
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.269
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥96%
光学活性
[α]22/D +54°, neat
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsamic; pine; sweet
SMILES記法
CC(=O)OC1C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-11(2,3)9-5-6-12(10,4)7-9/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,12+/m1/s1
InChI Key
JUWUWIGZUVEFQB-MAZPRZIYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Fenchyl acetate is a fragrance ingredient found in many fragrance compounds including fine fragrances, decorative cosmetics, shampoos, toilet soaps, and other toiletries .
アプリケーション
Fenchyl acetate, a mixture of α- and β- contributes to the overall aroma and flavor profile of Alpinia calcarata .
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W339008-1KG:4548173977645
W339008-BULK:
W339008-10KG:4548173977638
W339008-5KG:4548173977652
W339008-SAMPLE:
W339008-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W339008-1KG4061837607929
W339008-5KG4061837607936
W339008-10KG4061837607912
W339008-SAMPLE4061837607943