Merck
W328308
Sigma-Aldrich
Furfuryl 3-methylbutanoate
≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O3
CAS番号:
分子量:
182.22
FEMA番号:
3283
EC Number:
欧州評議会番号:
10642
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.057
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
97-98 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
berry; fruity
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-8(2)6-10(11)13-7-9-4-3-5-12-9/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
InChI Key
FKGUIBCHHSHJNQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W328308-100G:
W328308-BULK-K:
W328308-SAMPLE-K:
W328308-100G-K:4548173976709
W328308-VAR-K:
W328308-1KG-K:4548173976716
W328308-SAMPLE:
W328308-1KG:
W328308-5KG-K:
W328308-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)