由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥99%
自己発火温度
1110 °F
bp
203 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
medicinal
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Methodological Considerations of the Acetaminophen Detection : This study explores the use of 2,6-Xylenol in the detection of acetaminophen through the indophenol reaction, highlighting its importance in forensic science and toxicology for accurate drug testing (Shinkawa et al., 2023).
- Carbon Dioxide Solubility in Nonionic Deep Eutectic Solvents Containing Phenolic Alcohols: Investigates the solubility of CO2 in solvents containing 2,6-Xylenol, underscoring its potential in capturing and storing carbon dioxide, which is vital for combating climate change (Alhadid et al., 2022).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W324906-10KG:4548173976334
W324906-BULK:
W324906-5KG:4548173976358
W324906-1KG:4548173976341
W324906-VAR:
W324906-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W324906-10KG | 4061834397410 |
W324906-1KG | 4061835566792 |
W324906-5KG | 4061835566808 |
W324906-SAMPLE | 4061835566815 |