Merck
W323608
Sigma-Aldrich
テトラヒドロ-4-メチル-2-(2-メチル-1-プロペニル)-2H-ピラン
mixture of cis and trans, ≥98%, stabilized, FG
別名:
(+)-ローズオキシド, (4S)-2-(2-メチル-1-プロペニル)-4-メチルテトラヒドロピラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
FEMA番号:
3236
Beilstein:
1680588
EC Number:
欧州評議会番号:
2269
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.037
NACRES:
NA.21
官能:
geranium; green; rose
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
含みます
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
86 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
geranium; green; rose
SMILES記法
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)6-10-7-9(3)4-5-11-10/h6,9-10H,4-5,7H2,1-3H3
InChI Key
CZCBTSFUTPZVKJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W323608-1KG:
W323608-4KG-K:
W323608-100G:
W323608-100G-K:
W323608-SAMPLE:
W323608-SAMPLE-K:
W323608-VAR-K:
W323608-4KG:
W323608-1KG-K:
W323608-BULK:
W323608-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)