Merck
W277126
Sigma-Aldrich
Neroli oil, Morocco
FG
別名:
Citrus bigaradia oil morocco, Neroli marocco EO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2771
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Citrus aurantium L.
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
由来
France origin
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
orange
調製ノート
Extraction method: steam distillation
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W277126-100G-K:
W277126-25G:
W277126-VAR:
W277126-1KG-K:
W277126-25G-K:
W277126-1KG:
W277126-SAMPLE-K:
W277126-BULK-K:
W277126-VAR-K:
W277126-SAMPLE:
W277126-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)