Merck
W272108
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methylvalerate
≥97%
別名:
Methyl isocaproate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
130.18
FEMA番号:
2721
EC Number:
欧州評議会番号:
322
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.432
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
139-140 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
banana; fruity; pineapple; sweet
SMILES記法
COC(=O)CCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
KBCOVKHULBZKNY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W272108-4KG:
W272108-BULK:
W272108-1KG:
W272108-100G:4548173972343
W272108-VAR:
W272108-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)