由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
mp
125-128 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI Key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
334.4 °F
引火点(℃)
168 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
W271004-SAMPLE-K:
W271004-BULK-K:
W271004-5KG:
W271004-1KG:
W271004-10KG-K:
W271004-1KG-K:
W271004-5KG-K:
W271004-VAR-K:
W271004-SAMPLE:
W271004-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W271004-10KG | |
W271004-1KG-K | 4061835565917 |
W271004-5KG-K | 4061834396925 |
W271004-SAMPLE-K | 4061837516184 |
W271004-10KG-K | 4061837516177 |
W271004-1KG | |
W271004-5KG | |
W271004-SAMPLE |