Merck
W257605
Sigma-Aldrich
Hexyl propionate
≥97%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CO2(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
158.24
FEMA番号:
2576
EC Number:
欧州評議会番号:
420
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.139
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
73-74 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; musty; fruity; pear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
GOKKOFHHJFGZHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Taste at 10 ppm
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W257605-20KG-K:4548173970868
W257605-SAMPLE:
W257605-1KG-K:4548173970851
W257605-SAMPLE-K:
W257605-1KG:
W257605-9KG-K:
W257605-VAR-K:
W257605-20KG:
W257605-BULK-K:
W257605-9KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage