由来生物
synthetic
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
242-244 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; musty; acidic; cheesy
SMILES記法
OC(=O)CC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI Key
LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W234702-100G-K:
W234702-1KG-K:
W234702-25G:4548173968155
W234702-BULK:
W234702-100G:4548173968131
W234702-1KG:4548173968148
W234702-BULK-K:
W234702-VAR-K:
W234702-SAMPLE-K:
W234702-25G-K:
W234702-SAMPLE:
W234702-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)