Merck
W219304
Sigma-Aldrich
Isobutyl cinnamate
≥98%, FCC, FG
別名:
2-Methylpropyl cinnamate, 2-methylpropyl 3-phenylpropenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
204.26
FEMA番号:
2193
EC Number:
欧州評議会番号:
327
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.734
NACRES:
NA.21
官能:
balsamic; spicy; fruity; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
balsamic; spicy; fruity; sweet
SMILES記法
CC(C)COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)10-15-13(14)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-8+
InChI Key
IQZUZPKOFSOVET-CMDGGOBGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isobutyl cinnamate can be used as a food flavoring agent and fragrance ingredient.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W219304-5KG:
W219304-5KG-K:
W219304-10KG-K:4548173967363
W219304-VAR-K:
W219304-1KG-K:4548173967370
W219304-100G-K:4548173967356
W219304-100G:
W219304-BULK-K:
W219304-BULK:
W219304-SAMPLE-K:
W219304-SAMPLE:
W219304-10KG:
W219304-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1448-1449 (1997)
Fragrance material review on isobutyl cinnamate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S102-S105 (2007)
The FEMA GRAS assessment of cinnamyl derivatives used as flavor ingredients
Adams TB, et al
Food And Chemical Toxicology, 42(2), 157-185 (2002)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1448-1449 (1997)