Merck
W206120
Sigma-Aldrich
α-Amylcinnamaldehyde
mixture of cis and trans, ≥97%, natural, FG
別名:
2-Pentyl cinnamaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CHO
CAS番号:
分子量:
202.29
FEMA番号:
2061
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
Flavis 番号:
05.040
NACRES:
NA.21
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
アッセイ
≥97%
組成
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted α-Amylcinnamaldehyde
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
287-290 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
amyl cinnamal
官能
floral; spicy; sweet
SMILES記法
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
InChI Key
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
294.8 °F
引火点(℃)
146 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W206120-1KG-K:
W206120-SAMPLE-K:
W206120-BULK-K:
W206120-VAR-K:
W206120-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)