Merck
THSD1040
ThalesNano MidiCart触媒カートリッジシステム
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, inert quartz
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS D1040
L ×直径
116 mm × 9.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
法的情報
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)