Key Documents
TEM-LC300-AU-100
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Gold Grid
size 300 mesh, hole size 100 μm , Average, box of 25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25
穴サイズ
100 μm , Average
サイズ
300 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lacey Carbon Supported Grid: Gold Grid, 300 mesh. Average hole size is 100 micron. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)