Merck
TEM-HC300-NI-100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Film Supported Nickel Grids
size 300 mesh, hole size 100 μm, box of 25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
穴サイズ:
100 μm
サイズ:
300 mesh
包装:
box of 25
包装
box of 25
穴サイズ
100 μm
サイズ
300 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Holey Carbon Film Supported Nickel Grids, 300 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)