包装
vial of 100
サイズ
300 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Gilder Finder Grids G300F1. Gold grids, 300 mesh. The block of 625 (25x25) individual cells is divided into smaller blocks bounded by thicker crenellated bars. Each small block of 25 cells has a central alphabet letter from A to Y for identification purposes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
TEM-G300F1-AU | 4065266052015 |