Merck
TEM-CFGA100CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Single Hole Grid
hole size 100 μm, box of 25
別名:
CARBON FILM ONLY SINGLE HOLE 100 MICRON COPPER GRIDS 25/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25
穴サイズ
100 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported single hole grid. Copper grid, 100 micron hole. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
TEM-CFGA100CU4061842454914