おすすめの製品
ウィンドウサイズ
9
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silicon Nitride 20 nm thick TEM Windows (9 Windows). Ideal substrate for Cryo-Microscopy. Avoid substrate degradation. Plasma cleanable to reduce contaminants.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)