Merck
T289620
(4R)-3-((2S,3S,7S)-7-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-3-HYDROXY-2-METHYLNONANOYL)-4-ISOPROPYL-1,3-OXAZOLIDIN-2-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H43NO5Si
CAS番号:
分子量:
429.678
MDL番号: