精製方法
affinity chromatography
交差性
bovine, rat, ferret, sheep, horse, rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TIMP1(7076)
特異性
TIMP1と反応します。これまでに試験した他のヒトタンパク質とは反応しません。この抗体は、酵素/阻害剤複合体内および外の天然および変性したTIMP1およびTIMP1と反応します。
免疫原
全長精製ヒト線維芽細胞メタロプロテイナーゼ組織阻害剤(Clark, IM (1991) Matrix 11:76-85)。
アプリケーション
5-10 μg/mLでのウェスタンブロッティング:還元サンプルで約28~30kDaのバンドを認識します。
免疫組織染色:凍結し4%PFA固定したパラフィン切片:5-20μg/mL、酵素検出。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
免疫組織染色:凍結し4%PFA固定したパラフィン切片:5-20μg/mL、酵素検出。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗TIMP-1抗体はTIMP-1の濃度を検出します。ELISA、WB、IHでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
MMP・TIMP
MMP・TIMP
関連事項
代替品:04-1133
物理的形状
精製免疫グロブリン。 0.02%アジ化物を含むPBS中の液体。
保管および安定性
受領日から最長3か月、2~8°Cで冷蔵保存できます。長期間保存する場合は、便利な未希釈アリコートにして-20°Cで冷凍し、受領日から最長12か月保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
AB770:
試験成績書(COA)
Renal connective tissue growth factor correlates with glomerular basement membrane thickness and prospective albuminuria in a non-human primate model of diabetes: possible predictive marker for incipient diabetic nephropathy.
Sally E Thomson,Susan V McLennan,Paul D Kirwan,Scott J Heffernan,Annemarie Hennessy et al.
Journal of Diabetes and Its Complications null
Polyclonal antibodies against human fibroblast collagenase and the design of an enzyme-linked immunosorbent assay to measure TIMP-collagenase complex.
Clark, I M, et al.
Matrix, 12, 108-115 (1992)
T A Plumpton et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 240(2), 137-154 (1995-09-15)
A panel of six monoclonal antibodies (MAbs) was raised against purified human fibroblast tissue inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1) and characterised. All possible antibody pairs were tested for their suitability as capture and revealing antibodies in a two-site enzyme-linked immunosorbent assay
Polyclonal and monoclonal antibodies against human tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP) and the design of an enzyme-linked immunosorbent assay to measure TIMP
Clark, I M, et al
Matrix, 11, 76-85 (1991)
Monoclonal antibodies against human fibroblast collagenase and the design of an enzyme-linked immunosorbent assay to measure total collagenase
Clark, I M, et al
Matrix, 12, 475-480 (1992)