交差性
mouse, human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
QRMKEQQELSLTEASLQKLQERRDQELRRLEEEACRAAQEFLESLNFDEIDECVRNIERSLSVGSEFSSELAESACEEKPNFNFSQPYPEEEVDEGFEADDDAFKDSPNPSEHGHSDQRTSGIRTSDDSSEEDPYMNDTVVPTSPSA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYO10(4651)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA024223-100UL:
HPA024223-25UL:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA024223-100UL | 4061837127069 |
HPA024223-25UL | 4061842844395 |