Merck
T2800
Sigma-Aldrich
o-テルフェニル
99%
別名:
1,2-ジフェニルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4C6H5
CAS番号:
分子量:
230.30
Beilstein:
1908446
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
bp
337 °C (lit.)
mp
56-59 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI Key
OIAQMFOKAXHPNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
o-Terphenyl, also known as 1,2-Diphenylbenzene, is an aromatic hydrocarbon with a high pyrolysis resistance and low volatility. It is commonly used as a building block for large number of functional molecules.
アプリケーション
  • ハイブリッドエッジがもたらすナローバンドギャップ:曲がったN = 6/8アームチェアグラフェンナノリボンのボトムアップ型液相合成:この研究は、ハイブリッドエッジ構造を持つ曲がったアームチェアグラフェンナノリボンのボトムアップ型液相合成を実証し、ナローバンドギャップが得られています。この合成におけるo-Terphenylの適用は、ナノリボンの目的の性質を達成するために重要です(Li et al., 2024)。
  • o-Terphenylの、そのAg(3)Pz(3)とのο酸塩基付加体における青色蛍光と増感黄色長残光リン光からの白色光:···この研究では、Ag(3)Pz(3)との複合体におけるo-Terphenylの光学特性を調べており、青色蛍光と黄色長残光リン光を介した白色光の生成におけるその可能性を示しています(Zhan et al., 2019)。
  • 規則化された動的ノイズデカップリング分光法 - ガラス状マトリックスにおけるラジカルのデコヒーレンス記述子:この論文では、ノイズ分光法のガラス状マトリックスとしてのo-Terphenylの使用について説明し、ラジカルのデコヒーレンスプロセスに関する洞察を提供しています。その知見は、先端的分光法用途のためのラジカルの安定化におけるo-Terphenylの役割を浮き彫りにしています′(Soetbeer et al., 2021)。
  • V(iv)錯体における動的スピン特性に対する対イオンの影響:V(iv)錯体における動的スピン特性に対する対イオンの影響が、この錯体の磁気特性の調節に関与しているo-Terphenylを用いて調べられています。この研究では、磁気共鳴用途におけるこの材料の重要性を明らかにしています′(Lin et al., 2019)。
1,2-diphenylbenzene is used in the synthesis of organorubidium complex via birch reduction.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
325.4 °F
引火点(℃)
163 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T2800-VAR:
T2800-100G:4548173951751
T2800-25G:4548173951768
T2800-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jufang Wu Ludvigsson et al.
Journal of separation science, 39(23), 4520-4532 (2016-10-16)
In the last decade, core-shell particles have gained more and more attention in fast liquid chromatography separations due to their comparable performance with fully porous sub-2 μm particles and their significantly lower back pressure. Core-shell particles are made of a solid
Keewook Paeng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(16), 4952-4957 (2015-04-01)
The concept of dynamic heterogeneity and the picture of the supercooled liquid as a mosaic of environments with distinct dynamics that interchange in time have been invoked to explain the nonexponential relaxations measured in these systems. The spatial extent and
Joaquim Vila et al.
Applied and environmental microbiology, 75(19), 6232-6239 (2009-08-12)
The pyrene-degrading Mycobacterium sp. strain AP1 grew in nutrient-supplemented artificial seawater with a heavy fuel oil as the sole carbon source, causing the complete removal of all linear (C(12) to C(40)) and branched alkanes from the aliphatic fraction, as well
Reza Zadmard et al.
Journal of chromatographic science, 53(5), 702-707 (2014-10-15)
In this work, we present a new method for synthesis of silica gel stationary phases based on calix[4]arene derivatives. In order to achieve it, 25,27-dipropoxy-26,28-bis-[3-propyloxydimethylsililoxy]calix[4]arene has been synthesized in six steps and immobilized on silica via chlorotrimethylsilane. Stationary phases were
Shijia Liu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(30), 8989-8997 (2015-10-03)
A novel imidazolium-embedded N,N-dimethylaminopropyl-functionalized silica-based stationary phase (Sil-ImCl) was prepared and further used for hydrophilic interaction/reversed-phase mixed-mode chromatography. The Sil-ImCl stationary phase was respectively characterized by Fourier transform infrared spectrometry, thermogravimetric analysis, and element analysis. A variety of hydrophilic or