Merck
SYNS461230
Synthware straight bore glass stopcock plug
bore size 2 mm, plug size 12/30
別名:
Synthware S461230
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S461230
穴サイズ
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
To be used with constant pressure retention kit (S69)
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)