Merck
SYNS101502
Synthware straight bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, plug size: 11/25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S101502
穴サイズ
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.