Merck
SYNS312044
Sigma-Aldrich
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 6 mm, plug size 20/44
別名:
Synthware S312044, t-shape stopcock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S312044
穴サイズ
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)