Merck
SYNS311740
Sigma-Aldrich
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 4 mm, plug size 17/40
別名:
Synthware S311740, t-shape stopcock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.85
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S311740
穴サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.