ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware M131524
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Synthware™ adapter with #15 O-Ring and an inner joint (24/40) to inner ground glass.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)