Merck
Z531634
Sigma-Aldrich
チュービングアダプターTorionコネクション付き
O.D. 3/16 in., Straight, male joint: ST/NS 19/22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
male joint: ST/NS19/22
外径
3/16 in.
4.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この独特なTorion接続構造により、空気に不安定な材料を移す際にチューブと反応溶液が確実に気密シールされた状態になります。
外径5/16インチは#8 Torion、外径1/2インチは#14 Torion、外径3/16インチは#5 Torionに適合します。
  • 硬質壁のトランスファーチューブ(例えばPPまたはPTFE製)を用いて、チューブを通したポリプロピレン製ブッシング、およびPTFEコートシーリングリングをアダプターに挿入
  • チューブを用いて、ブッシングを回しながら空気が漏れないよう押し込んで密閉
  • トランスファーチューブを用いない場合、空気が漏れないようTorionを密閉するには、オプションの硬質ガラス製プラグを使用
法的情報
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z531634-1EA4061832112299