詳細
Synthware™ adapter with top spherical socket joint (35/20) and lower standard taper inner joint (14/20) to fit a various of laboratory glassware.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)