Merck
SYNV165045
Synthware vacuum trap with serrated hose connections
joint: ST/NS 45/50, body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint
別名:
Synthware V165045
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS45/50
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware V165045
L
250 mm , below joint
本体 外径
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With joints for easy removal of condensate. Serrated hose connections for side tube have an O.D. of 13 mm at the smallest serration and 16 mm at the largest serration. Center tube hose connection is always 10mm for easy connection to manifold bank tubes which are also with 10 mm hose connection.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1