Key Documents
SYNF963024
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
30 mL, joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 32 mm
別名:
Synthware F963024, filter funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F963024
キャパシティ
30 mL
30 mL
プレート外径
32 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)