Merck
SYNF891450
Synthware reaction tube with glass stopcock
50 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware F891450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.51
物質
colorless tube
glass tube
ジョイント
joint: ST/NS14/20
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
Push fit
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech F891450
キャパシティ
50 mL
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)