Merck
SYNF580810
Synthware Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 10 mL, valve L 0-8 mm, O.D. × L 19 mm × 65 mm
別名:
Synthware F580810, Schlenk tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
clear glass
round bottom
無菌性
non-sterile
特徴
neck thread Internal
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech F580810
外径 × L
19 mm × 65 mm
キャパシティ
10 mL
valve L
0-8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Schlenk Storage Tube, 10mL, ODxl 19X65mm includes Accessories: S600008T
アプリケーション
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)