Merck
SYNF761100
Synthware storage tube with standard taper side arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
別名:
Synthware F761100, storage tube with outer joint
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F761100
キャパシティ
100 mL
バルブサイズ
0-4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)