Merck
SYNF68272L
Synthware Sure-Grip separatory funnel
2000 mL, stopper size #27
別名:
Synthware F68272L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F68272L
キャパシティ
2000 mL
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Globe shaped separatory funnel with a long stopper neck and straight section between the funnel body and stopcock, which provides a secure grip while shaking and also aids in clamping. Available with PTFE stopcocks. Supplied complete with one listed size PTFE or glass stopper.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SYNF68272L-1EA4061832208763