Merck
SYNF44292L
Synthware three neck round bottom flask with vertical side necks
2000 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 29/42
別名:
Synthware F44292L, 3-neck round flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
ジョイント
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS29/42
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F44292L
キャパシティ
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)